Documentos clave
XX42P0080
Millipore
Soporte de acero inoxidable Pellicon®
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiales
316L stainless steel
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Longitud
28 cm (11 in.)
Anchura
19 cm (7.5 in.)
peso
24 kg (52 lb)
Descripción general
Soporte de acero inoxidable Pellicon®
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany