Documentos clave
UFC9030
Millipore
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 30 kDa
greener alternative
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 30 kDa, volumen de muestra 15 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiales
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
15 mL sample volume
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
12.1 cm (4.807 in.)
Diámetro
2.97 cm
filtración área
7.6 cm2
volumen
15 mL
volumen de trabajo
15 mL
tamaño de poro
30 kDa MWCO
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de centrífuga Amicon® Ultra de 15 ml con filtros Ultracel® de corte de peso molecular de 30 000 Dalton proporcionan una ultrafiltración rápida y una retención fiable de las macromoléculas. Por ejemplo, la ovoalbúmina (45 kDa) a una concentración inicial de 1 mg/ml es retenida al >95 %.
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 80 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra.
El concentrado se recoge del depósito de muestras de la unidad de filtración utilizando un pipeteador, mientras que el ultrafiltrado se recoge en el tubo de centrífuga suministrado. La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Con su diseño de membrana vertical y bloqueo, los filtros Amicon® Ultra de 15 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado cortos.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicación
  • Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 30 000 dalton.
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
  • Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo tisular o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLS.
  • Concentración de las proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna.
  • Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
Características y beneficios
  • La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 30 kDa proporciona una recuperación de retenido superior al 90 %.
  • La membrana vertical reduce la polarización de la concentración para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de hasta 10 – 15 minutos).
  • La membrana termosellada minimiza los extraíbles posteriores.
  • Integridad probada al 100 % para un rendimiento fiable.
  • Cómoda supervisión de la muestra con carcasa traslúcida y gradaciones de volumen.
  • El acceso directo a la muestra con pipeteador elimina la etapa de procesamiento para recuperar el concentrado.
  • Factores de concentración elevada de 80 – 100 X.
Forma física
Código de colores: Transparente con tapa rosa
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Los protocolos de purificación de las inmunoglobulinas suelen incluir la unión por afinidad a los medios cromatográficos de proteína A o G, el lavado de las proteínas no adheridas y la elusión con un tampón de pH bajo.
Los protocolos de purificación de las inmunoglobulinas suelen incluir la unión por afinidad a los medios cromatográficos de proteína A o G, el lavado de las proteínas no adheridas y la elusión con un tampón de pH bajo.
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Los protocolos de purificación de las inmunoglobulinas suelen incluir la unión por afinidad a los medios cromatográficos de proteína A o G, el lavado de las proteínas no adheridas y la elusión con un tampón de pH bajo.
Contenido relacionado
Los métodos de purificación para análisis en las etapas posteriores reducen la complejidad de las muestras, eliminan las interferencias y concentran los analitos para obtener resultados más precisos.
Los métodos de purificación para análisis en las etapas posteriores reducen la complejidad de las muestras, eliminan las interferencias y concentran los analitos para obtener resultados más precisos.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Los métodos de purificación para análisis en las etapas posteriores reducen la complejidad de las muestras, eliminan las interferencias y concentran los analitos para obtener resultados más precisos.
Ver todo