Key Documents
SYMBDTH01
Millipore
Bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio
For 2 canisters, LFH pump
Sinónimos:
Salida
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
material
316 stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
La bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio consta de un porta-recipientes de acero inoxidable, un colector de líquido de plástico y una junta. Esta bandeja está diseñada para una bomba LFH de 2 recipientes. La bomba Steritest® Symbio LFH está diseñada para diferentes entornos analíticos, como la campana de flujo laminar, una cabina de bioseguridad, una sala limpia o incluso dentro de un aislador.
Application
La bandeja de drenaje Steritest® Symbio completa es un accesorio de la bomba Steritest® Symbio LFH para agilizar el procedimiento de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configured for