Key Documents
MRCF0R030
Millipore
Filtros para centrífuga Microcon®
NMWCO 30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Sinónimos:
Centrifuge concentrator
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
holdup volume> 10 μL
manufacturer/tradename
Microcon®
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
diam.
12.3 mm
filtration area
0.32 cm2
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Concentran y desalan de manera sencilla y eficiente disoluciones de cualquier macromolécula utilizando cualquier centrífuga que pueda aceptar tubos de 1,5 ml. Con la membrana de baja adsorción Ultracel, los filtros Microcon ofrecen:
•Recuperaciones típicas superiores al 95%, incluso para disoluciones diluidas
•Espín inverso para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas
•Cómoda conservación de la muestra filtrada o concentrada en tubos de microcentrífuga convencionales
•Factores de concentración de hasta 100X
Características:
•Elevada recuperación de volúmenes pequeños con espín inverso (factor de concentración inferior a 20X)
•Membrana Ultracel de baja adsorción
•Rápido procesamiento
Aplicaciones de la muestra:
•Recuperación del ADN genómico para aplicaciones forenses
•Concentración y desalado de ácidos nucleicos (elevada recuperación alternativa a la precipitación con etanol)
•Eliminación de los cebadores del ADN amplificado
•Fácil recuperación del filtrado, lo que explota el diseño plano de la membrana.
Linkage
Sustituye a: 42410
Legal Information
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Sarah K Stumper et al.
eLife, 8 (2019-02-06)
RNA polymerases (RNAPs) contain a conserved 'secondary channel' which binds regulatory factors that modulate transcription initiation. In Escherichia coli, the secondary channel factors (SCFs) GreB and DksA both repress ribosomal RNA (rRNA) transcription, but SCF loading and repression mechanisms are
Flavio Oliveira et al.
Toxins, 12(3) (2020-04-05)
Toxic cyanobacterial blooms are a major contaminant in inland aquatic ecosystems. Furthermore, toxic blooms are carried downstream by rivers and waterways to estuarine and coastal ecosystems. Concerning marine and estuarine animal species, very little is known about how these species
Michael D Ward et al.
Clinical proteomics, 17, 11-11 (2020-03-21)
Detection of viral ribo-nucleic acid (RNA) via real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is the gold standard for the detection of Ebola virus (EBOV) during acute infection. However, the earliest window for viral RNA detection in blood samples is 48-72 h post-onset
Sergey Radko et al.
Biomedicines, 8(5) (2020-05-28)
Selected reaction monitoring (SRM) is a mass spectrometric technique characterized by the exceptionally high selectivity and sensitivity of protein detection. However, even with this technique, the quantitative detection of low- and ultralow-abundance proteins in blood plasma, which is of great
Chung-Hsuan Kao et al.
Molecular and cellular biology, 40(12) (2020-03-25)
Maintenance of protein homeostasis in eukaryotes under normal growth and stress conditions requires the functions of Hsp70 chaperones and associated cochaperones. Here, we investigate an evolutionarily conserved serine phosphorylation that occurs at the site of communication between the nucleotide-binding and
Artículos
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Ver todo
Contenido relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.