Documentos clave
MPE030025
Millipore
Filtros para centrífuga Microcon®
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinónimos:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiales
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Microcon®
Características
holdup volume> 10 μL
Parámetros
0.5 mL sample volume
Profundidad
12.3 mm
Longitud
4.5 cm (1.8 in.)
filtración área
0.32 cm2
tamaño de poro
30 kDa MWCO
Aplicación
Estos filtros de centrífuga de 0,5 ml permiten la concentración de biomoléculas con un NMWL de 30 kDa. Los filtros de centrífuga Microcon® son ideales para concentración y desalación.
Características y beneficios
  • Gran recuperación para volúmenes pequeños con espín inverso (factor de concentración inferior a 20X)
  • Membrana Biomax
  • Procesamiento rápido
Forma física
Código de colores: rosa
Información legal
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany