MABS2321
Anti-Biotin Antibody, clone 8H6.8
Sinónimos:
Vitamin B7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8H6.8, monoclonal
purificado por
using protein G
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by ELISA with Biotin-BSA.
ELISA Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected Biotin-BSA in ELISA application.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected Biotin-BSA.
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Biotin-conjugates in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable