MABE918
Anti-Brd4 Antibody, clone 1F11
clone 1F11, from mouse
Sinónimos:
Bromodomain-containing protein 4, Protein HUNK1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F11, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BRD4(23476)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Brd4 in 16 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2