Key Documents
MAB8566
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mezcla de virus de la poliomielitis, clones 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1 y 613-F1-B5-E5
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
583-G8-G2-A4, monoclonal
591-B1-H7-D1, monoclonal
613-F1-B5-E5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
Specificity
Reacciona con el virus de la poliomielitis 1, 2 y 3.
Application
Detección de mezclas de virus de la poliomielitis utilizando este anticuerpo anti-mezcla de virus de la poliomielitis, clones 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1 y 613-F1-B5-E5 validado para utilizar en IF.
IFA a 1:100-1:400.
Diluya con tampón a pH 7,5-8,0 hasta los volúmenes de trabajo deseados.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
PROTOCOLO IFA SUGERIDO:
Portaobjetos de sustrato:
1. Raspe y coloque las células en los pocillos del portaobjetos del microscopio.
2. Deje secar al aire.
3. Fije con acetona fría durante 10 minutos a +4°C.
Tinción:
1. Añada 15 μl de anticuerpo contra la poliomielitis diluido .
2. Incube a +37°C durante 30 minutos en una cámara húmeda.
3. Enjuague en PBS durante 5 minutos; repita con PBS reciente.
4. Añada 15 μl de anticuerpo marcado diluido.
5. Repita la pasos 2 y 3.
6. Monte con glicerol tamponado.
Storage and Stability
Mantenga a -20°C en prácticas alícuotas durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Johanna Marsian et al.
Nature communications, 8(1), 245-245 (2017-08-16)
Poliovirus (PV) is the causative agent of poliomyelitis, a crippling human disease known since antiquity. PV occurs in two distinct antigenic forms, D and C, of which only the D form elicits a robust neutralizing response. Developing a synthetically produced
Mohammad W Bahar et al.
NPJ vaccines, 6(1), 5-5 (2021-01-10)
Global vaccination programs using live-attenuated oral and inactivated polio vaccine (OPV and IPV) have almost eradicated poliovirus (PV) but these vaccines or their production pose significant risk in a polio-free world. Recombinant PV virus-like particles (VLPs), lacking the viral genome