M8CHNFX00
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, high binding surface
Sinónimos:
96-Well Assay Plate
About This Item
Productos recomendados
material
flat bottom clear polystyrene plate
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
packaging
pkg of 100 plates
technique(s)
ELISA: suitable
plate size
96 wells
binding type
high binding surface
General description
Physical form
Other Notes
Contenido relacionado
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.