Documentos clave
MSSCNUX00
Millipore
Placa Multiscreen® 96 pocillos, fondo sólido
U-bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Sinónimos:
Placa MultiScreen® de 96 pocillos
About This Item
UNSPSC Code:
41122102
NACRES:
NB.15
material:
U-bottom clear polystyrene plate
plate size:
96 wells
sterility:
non-sterile
material
U-bottom clear polystyrene plate
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
packaging
pkg of 100 plates
plate size
96 wells
General description
Las microplacas de poliestireno MultiScreen® de 96 pocillos cumplen las dimensiones estándar de la industria para su uso en plataformas de análisis bioquímicos comunes, como la manipulación automatizada de líquidos, lectores de microplacas y otros dispositivos compatibles con microplacas. Las microplacas de poliestireno son apropiadas para una variedad de pruebas bioquímicas, además de para la preparación y la conservación de muestras.
Physical form
Código de color: transparente
Other Notes
Compatible con automatización: sí
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany