Key Documents
CDFC410F2
Milli-Q
Cartucho de carbono
(4" x 10"), For optimal protection of reverse osmosis (RO) membrane
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Quality Level
packaging
pkg of 2 units
D × H
10 cm (4 in.) × 25.4 cm (10 in.)
General description
Este cartucho pretrata el agua del grifo antes de la purificación mediante RO y elimina de forma eficaz coloides, partículas y cloro libre. También aumenta la vida útil del sistema de purificación de agua y optimiza su rendimiento.
Application
Para pretratamiento del agua corriente con concentración elevada de cloro (>3 ppm).