ABN462
Anticuerpo anti-receptor D2 de dopamina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Dopamine D2 Receptor, D2R
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Drd2(13489)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó el receptor de la dopamina D2 en tejido estriado de ratón natural y no en el de ratones con D2R inactivado (Trifilieff, P., et al. (2011). BioTechniques. 50:111-118).
Neurociencia
Señalización del desarrollo
Quality
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó el receptor de la dopamina D2 en tejido estriado de ratón.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c