AAWP09000
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
4%
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
- La membranas de filtración de ésteres mezclados de celulosa MF-Millipore® son ideales para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental.
- Compatible con los métodos de esterilización mediante óxido de etileno, radiación gamma y autoclave.
- El filtro blanco está disponible con una superficie cuadriculada.
Aplicación
- Control del aire
- Control de partículas
- Eliminación de partículas
- Bioensayos
- Microplásticos
Características y beneficios
- Compatible con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave
- El filtro blanco está disponible con una superficie cuadriculada
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3