AAWP04700
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Agency
in accordance with ASTM® D2274,D4189,D4898,D5452
descripción
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
4%
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un contenido más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Aplicación
- Control del aire
- Control de partículas
- Eliminación de partículas
- Bioensayos
- Microplásticos
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.