Documentos clave
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
conjugado
125Iodine
Nivel de calidad
Etiqueta
125Iodine labeled
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
Descripción general
Radioactivity: <3 μCi
Aplicación
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Almacenamiento y estabilidad
2–8 °C
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
7 - Radioactive Substances
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1