Documentos clave
8.41227
Sigma-Aldrich
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
for synthesis
Sinónimos:
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
190.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
247-530-0
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
2.64 g/L
densidad
1.5257 g/cm3 at 20.2 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)/p-1
Clave InChI
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable