Documentos clave
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
Sinónimos:
Tetraoctylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H68BrP
Número de CAS:
Peso molecular:
563.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
245-935-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
mp
40-45 °C
temperatura de transición
flash point 121 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C