8.24593
9-Vinylanthracene
for synthesis
Sinónimos:
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
219-486-2
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
powder
mp
61-64 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
Clave InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable