Documentos clave
8.22189
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinónimos:
2-Vinylpyridine, 2-Ethenyl-pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N
Número de CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-879-8
presión de vapor
2.5 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
440 °C
potencia
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.3-10.7 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158-160 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.976
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup