8.22048
1-Dodecene
for synthesis
Sinónimos:
1-Dodecene, 1-Dodecylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.193 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
226 °C
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.6-5.4 % (v/v)
Viscosidad cinemática
0.68 cSt(100 °C)
bp
213-216 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
temperatura de transición
flash point 77 °C
densidad
0.76 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCCC)CCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clave InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C