D221600
1-Dodecene
95%
Sinónimos:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
95%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
491 °F
lim. expl.
~4.7 %
impurezas
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clave InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
- Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
- Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
- Alkylation of toluene
- Polymerization using various supported catalysts.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?