8.21934
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
Sinónimos:
2-Ethylanthraquinone
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
flakes
temp. de autoignición
485 °C
potencia
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
108.8 °C
solubilidad
0.00025 g/L
densidad
1.27 g/cm3 at 21 °C
densidad aparente
650 kg/m3
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable