Documentos clave
8.18642
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylchlorosilane
for synthesis
Sinónimos:
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
242-042-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
87-90 °C
temperatura de transición
flash point 22 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Cl)(C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Clave InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Anionic polymerization initiator synthesis: Research on mono-lithium based initiators for polybutadiene synthesis highlights the steric effects of TBDMSCl as a component (Zhu et al., 2017).
  • Environmental analysis: TBDMSCl is used in the analysis of bisphenol compounds in wastewater, indicating its role in complex sample preparation processes (Cesen et al., 2018).
  • Derivatization in chemical analysis: The reagent is utilized for in situ derivatization extraction techniques for detecting nerve agent degradation products (Chinthakindi et al., 2014).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C