8.07250
Phenylhydrazine
for synthesis
Sinónimos:
Phenylhydrazine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
195 °C
potencia
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.1 % (v/v)
bp
244 °C/1013 hPa
mp
19.6 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Clave InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup