658395
AG 18
A broad-spectrum protein tyrosine kinase inhibitor.
Sinónimos:
AG 18, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A23, RG-50810
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
acetic acid: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N#CC(=Cc1cc(c(cc1)O)O)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
Clave InChI
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
epidermal growth factor receptor autophosphorylation
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kapas, S., et al. 1995. Biochem. J. 305, 433.
Seger, R., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 28325.
Williams, J.A. 1994. Am. J. Physiol.267, G401.
Geissler, J.F., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 22255.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Gazit, A., et al. 1989. J. Med. Chem. 32, 2344.
Lyall, R.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 14503.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable