5.00506
EPAC Inhibitor, ESI-09
Sinónimos:
EPAC Inhibitor, ESI-09, 3-(5- tert-butyl-isoxazol-3-yl)-2-((3-chlorophenyl)-hydrazono)-3-oxo-propionitrile, cAMP -GEF Inhibitor, Exchange Protein Directly Activated by cAMP Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc(ccc1)N\N=C(\C(=O)c2n[o]c(c2)C(C)(C)C)/C#N
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+
Clave InChI
DXEATJQGQHDURZ-DEDYPNTBSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable