Merck
4.80934
SAFC
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hydrogen chloride solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352323
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Hydrochloric acid 2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-25°C
General description
EMPROVE® EXPERT
Analysis Note
Concentration (HCl)1.8 - 2.2 mol/lIdentitypasses testColor≤ 10 HazenAppearancepasses testFree Bromine or Free Chlorinepasses testFree chlorine (Cl)≤ 0.0001Sulfate (SO₄)≤ 0.0005 %Sulfite (SO₃)≤ 0.001 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %As (Arsenic)≤ 0.00015 %Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processResidue on ignition (as SO₄)≤ 0.008 %Evaporation residue≤ 0.010 %Endotoxins≤ 0.25 I.U./mlLotnumber (raw material)Filtered with 0.2 µm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.