Merck
1.37031
SAFC
Hidróxido de sodio solution
1 M (mol/L), EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
1 M (mol/L)
impurities
≤10 ppm Al
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Sulfate
≤5 ppm Chloride
≤5 ppm Pd
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Filtrado con 0,2 μm.
Application
Este producto se ha fabricado a partir de gránulos de hidróxido de sodio Ph Eur, BP, JP, NF y agua para inyectables USP. El agua para inyectables USP se ha preparado para este producto utilizando agua purificada de acuerdo con la Ph Eur y la JP.
Se han establecido especificaciones de impurezas elementales teniendo en cuenta la ICH Q3D (Guía para impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.