368057
Granzyme B Substrate I, Colorimetric
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity.
Sinónimos:
Granzyme B Substrate I, Colorimetric, Ac-IETD- pNA, Caspase-8 Substrate I, Ac-IETD-pNA, Caspase-8 Substrate I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable