Documentos
1.93238
Supelco
Cloruro de potasio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
KCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
grade
ACS reagent
product line
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Inchi Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Packaging
1.93238.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93238.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.