Documentos clave
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
Nombre del producto
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
Línea del producto
EMPARTA®
Ensayo
99%
Formulario
solid
pH
> 14 (20 °C, 100 g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318  °C
solubilidad
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
densidad
2.13 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
trazas de catión
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Envase
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable