Documentos clave
1.50828
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
21.6% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
HPLC cartridge
Información legal
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany