Documentos clave
1.19996
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 20µm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Materiales
spherical silica gel
Nivel de calidad
Parámetros
≤40 bar max. pressure
tamaño de poro
10 nm mean pore size
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Carbon content: 17 - 21 %
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 25 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 7000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Información legal
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable