Documentos clave
1.13212
Supelco
Acetonitrilo
for DNA synthesis (≤ 30 ppm H₂O)
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
200-835-2
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
DNA amplification: suitable
aplicaciones:
pharmaceutical
bp:
81-82 °C (lit.)
presión de vapor:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
524 °C
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
DNA amplification: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
residuo de evap.
≤1 mg/L
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue: ≤ 1 mg/l
Water: ≤ 30 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup