Documentos clave
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
Sinónimos:
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
206-982-9
NACRES:
NA.21
presión de vapor
405 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
densidad
1.51 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Clave InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2