8.08260
Ácido trifluoroacético
for synthesis
Sinónimos:
TFA
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- en la conversión directa de ciclohexanona a caprolactama utilizando acetonitrilo como aditivo.
- En la síntesis de imidazoles 1,2,4,5-tetrasustituidos por condensación de cuatro componentes de bencilo, aldehídos, aminas y acetato de amonio.
- en la síntesis de d-α-Tterpineo a partir de d-limoneno por adición de Markovnikov seguida de hidrólisis.
Features and Benefits
- Gran acidez
- Fácil eliminación
- Buena solubilidad en disolventes orgánicos y en agua.
Analysis Note
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 1,487 - 1,490
Identidad (IR): pasa la prueba
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Los clientes también vieron
Protocolos
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.