1.07419
Raffinose pentahydrate
for biochemistry
Sinónimos:
Raffinose pentahydrate, Melitose
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
pH
5.5-7.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
80 °C
densidad
1.465 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+/m1/s1
Clave InChI
MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable