Documentos clave
1.06682
Supelco
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Microcosmic salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H5NNaO4P · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
209.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
235-860-8
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
pH
8.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
79 °C
solubilidad
167 g/L
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(O)O.N.O.O.O.O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
Clave InChI
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable