1.06350
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
extra pure, Technipur®
Sinónimos:
Sodium bisulfate monohydrate, Sodium hydrate hydrogen sulfate, Sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, Sodium hydrogensulfate hydrate, Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
183 °C (decomposition)
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- An electrolytic system used to prepare nanotube arrays via anodization of titanium foils for hydrogen gas sensing applications.
- The mixture of phosphates of copper and sodium, which can be used as a heat storage material.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable