1.04971
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (iodometric)
Formulario
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
464 g/L
densidad
1.85 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
900‑1000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable