Documentos
1.03792
Supelco
Sulfato de hierro (II) y amonio, hexahidratado
for analysis EMSURE® ISO
Sinónimos:
Sulfato de hierro (II) y amonio, hexahidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
392.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-151-8
NACRES:
NA.21
agency
reag. ISO
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.5% (manganometric)
form
solid
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
39-41 °C (decomposition)
solubility
269 g/L
density
1.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Síntesis eficiente y ecológica mediada por agua de bis(indolil)metanos utilizando sulfato de hierro(II) y amonio: en esta investigación se destaca el uso de sulfato de hierro (II) y amonio hexahidratado en la síntesis verde de bis(indolil)metanos. El estudio demuestra la eficacia y la sostenibilidad del compuesto en la catalización de reacciones en el agua, ofreciendo una alternativa sostenible en síntesis orgánica (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Determinación de ferromanganeso y ferrosilicio mediante valoración de sulfato ferroso de amonio e ICP: en este artículo se comentan los métodos analíticos para determinar el ferromanganeso y el ferrosilicio utilizando valoración del sulfato de hierro (II) y amonio y plasma acoplado inductivamente (ICP). El estudio subraya el papel del compuesto en el análisis cuantitativo preciso en los procesos metalúrgicos (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
Analysis Note
Valoración (manganométrica): 99,0 - 101,5 %
Valor de pH (5 %; agua): 3,0 - 5,0
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,002 %
Hierro (III)- Sales (Fe³⁺): ≤ 0,02 %
Ca (Calcio): ≤ 0,002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,002 %
K (Potasio): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,01 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,05 %
Na (Sodio): ≤ 0,01 %
Pb (Plomo): ≤ 0,001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,003 %
Conforme a la ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c