1.00990
Etanol
dried (max. 0.01% H2O)
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
59 hPa ( 20 °C)
Productos recomendados
grado
anhydrous
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
potencia
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
19 %, 60 °F
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Methanol (GC)
residuo de evap.
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 12 °C
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C