900600P
Avanti
PhotoClick Sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 900600P, powder
Sinónimos:
(2S,3R,E)-2-amino-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (900600P-100ug))
pkg of 1 × 250 μg (with stopper and crimp cap (900600P-250ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900600P
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C
InChI
1S/C19H33N3O2/c1-2-3-11-14-19(21-22-19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-18(24)17(20)16-23/h1,10,13,17-18,23-24H,3-9,11-12,14-16,20H2/b13-10+/t17-,18+/m0/s1
Clave InChI
CNCJUDANJBAFRY-WOKGBUJHSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)