860697P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand (860697P), powder
Sinónimos:
D-lactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860697P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand (860697P)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C30H57NO12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(34)19(31)18-40-29-27(39)25(37)28(22(17-33)42-29)43-30-26(38)24(36)23(35)21(16-32)41-30/h14-15,19-30,32-39H,2-13,16-18,31H2,1H3/b15-14+/t19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-/m0/s1/i1D3,2D2,3D
InChI key
MQKSCOKUMZMISB-WZJHVHHZSA-N
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)