Documentos clave
Z674273
Duran® GLS 80 caps and accessories
GL 80 blue pouring ring
Sinónimos:
1160166
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1160166
Descripción general
Permits opening and closing of the DURAN® GLS 80® bottle with only a three-quarter turn. A matching PP pouring ring is also available, permitting clean, drip-free use.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)