Documentos clave
DWK1165888
Duran® GLS 80 caps and accessories
GLS80, high temp, white, PSU, 5EA
Sinónimos:
1165888
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
white
envase
case of 5 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1165888
tapón diám.
(88.5 mm)
Descripción general
PSU caps and PTFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. The matching PTFE pouring ring permitts drip-free pouring and clean, safe working
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)