Documentos clave
Z529516
Coors porcelain mortar
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiales
porcelain
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66331
capacidad
4000 mL
maja de mortero L
280 mm
parte superior D.E. × Al
283 mm × 150 mm
Descripción general
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)