Trituradores y homogeneizadoras
Las muestras deben homogeneizarse a un grado adecuado de finura y uniformidad analíticas para los métodos analíticos químicos y físicos. Una preparación adecuada de las muestras puede afectar al rendimiento, la calidad de los datos y el coste del análisis. Nosotros ofrecemos una completa gama de molinos, amoladoras, homogeneizadoras y homogeneizadoras ultrasónicas de laboratorio para la reducción de tamaño grueso, medio, fino y ultrafino de casi cualquier material. Estas herramientas se utilizan en laboratorios de química, medicina forense, producción farmacéutica, análisis de alimentos, ciencia de materiales, análisis medioambiental y aplicaciones en ciencias de la vida.
- Los tamices son dispositivos de malla utilizados para separar manualmente las partículas por tamaño.
- Los molinos y las amoladoras se utilizan para romper muestras secas o húmedas en partículas más pequeñas mediante molienda, triturado o corte.
- Las paletas se utilizan en los molinos para cortar las muestras en partículas más finas.
- Las homogeneizadoras portátiles y de sobremesa mezclan a fondo muestras químicas o biológicas utilizando varios métodos.
- Las homogeneizadoras ultrasónicas son homogeneizadoras que utilizan energía acústica para agitar las partículas en los métodos de extracción de laboratorio. Las sondas están conectadas y pueden conmutarse para una homogeneización eficiente de varios volúmenes de muestra.
Más información sobre
Products
Molinos
Nuestros molinos de laboratorio son ideales para moler lotes y moler en seco sustancias duras y quebradizas. Son especialmente adecuados para moler semillas, como el maíz y el trigo.
Trituradoras de mano
Ofrecemos una gama de trituradoras de mano, desde las trituradoras de tejido de vidrio DWK KIMBLE® Dounce All-Glass, diseñadas para trabajos celulares en los que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización, hasta la homogeneizadora de rotor-estator de mano de Benchmark Scientific, el D1000. Funciona extrayendo la muestra, en líquido, en la sonda del generador con el rotor de velocidad variable y, a continuación, empujándola hacia fuera a través de las ranuras del estator. Así se logra el corte mecánico de la muestra; además está diseñado para homogeneizar, emulsionar, suspender y alterar rápidamente las muestras biológicas.
Morteros y almireces
Nuestros morteros y almireces están diseñados para ser eficaces en muestras más grandes y duras, y están disponibles en una variedad de materiales para proporcionar resistencia al detergente, resistencia térmica o una superficie completamente impermeable.
Resinas molienda
La Molecular Grinding Resin™ se ha desarrollado específicamente para moler eficazmente muestras biológicas para la extracción de ADN, ARN y proteínas. La resina está formada por micropartículas de alta resistencia que alteran eficazmente los núcleos y otros orgánulos celulares. La Molecular Grinding Resin™ no se une a las proteínas ni a los ácidos nucleicos. Simplemente mezcle la muestra biológica con la Molecular Grinding Resin™ y muela u homogeneice la muestra.
Homogeneizadoras ultrasónicas
Los procesadores ultrasónicos pueden ser la mejor opción para la alteración celular en bacterias y esporas. Pueden utilizarse para acelerar las reacciones catalíticas, las extracciones de toxinas o enzimas de fuentes orgánicas, la solubilización de compuestos difíciles y la emulsificación hasta 0,01 mm.
Homogeneizadoras de sobremesa
La homogeneizadora BeadBug™ de Benchmark Scientific permite la homogeneización simultánea de muestras dentro de microtubos desechables de 2 ml con tapón de rosca. El movimiento de mezcla optimizado provoca una rápida alteración celular a través del impacto constante a gran velocidad de las microesferas endurecidas. Con una capacidad de 3 o 6 muestras, es el instrumento ideal para laboratorios de bajo a medio rendimiento.