WHA18518866
Whatman® QM-A quartz filters
Circles, 8 x 10 inches Numbered 100/pk
Sinónimos:
Z741108, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
quartz membrane
sheets
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1851-8866
Whatman Article No. 28418555 (US reference)
An × L
8 in. × 10 in.
tamaño de poro
2.2 μm
idoneidad
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Descripción general
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Características y beneficios
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)