Merck
W217514
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número de FEMA:
2175
Beilstein:
1741909
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
195c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.005
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
grado:
FG
Halal
Kosher
natural
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
>4 (vs air)
presión de vapor
15 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
793 °F
lim. expl.
10.5 %
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
cadena SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Microbial production of scent and flavor compounds
Carroll AL, et al
Current Opinion in Biotechnology, 37, 8-15 (2016)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 103-103 (2003)
Bayram Yilmaz et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 22(4), 791-796 (2006-09-19)
Occupational exposure and sniffing of toluene-based organic solvents is an important public health problem. In this study, we have investigated the effects of paint thinner inhalation on testosterone synthesis and secretion in the male rat. A control group inhaled normal